Bromuro de hidrógeno ∼48% in water para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hydrogen bromide
223325000 223320025
ACRO223325000EA 71.8 EUR
ACRO223325000 ACRO223320025
Bromuro de hidrógeno ∼48% in water para análisis
Bromuro de hidrógeno
Formula: HBr
MW: 80.91 g/mol
Pto. Ebullición: -66.7
Pto. de fusión: –11 °C
Densidad: 1.48 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011323
Núm. CAS: 10035-10-6
UN: 1788
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,04799
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm