D-(+)-Melezitose monohydrate 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
225640050
225640250
ACRO225640050EA
42.1
EUR
ACRO225640050
ACRO225640250
D-(+)-Melezitose monohydrate 99+%
D-(+)-Melezitose monohydrate
Appearance: White Crystalline powder
Formula:
C₁₈H₃₄O₁₇ Pto. de fusión: 160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149448 Núm. CAS: 10030-67-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤4.5 % (110°C, 1 mmHg) |
Solubility | (5 % in water) Clear colorless |
HPLC | ≥99.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | +86° to +90° (20°C, 589 nm) (c=4, water) |