N-Acetyl-D-galactosamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 2-Acetamido-2-deoxy-D-galactose, D-N-Acetylgalactosamine, 2-Acetamino-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose, GalNAc, N-Acetylchondrosamine
225850010 225855000
ACRO225850010EA 182 EUR
ACRO225850010 ACRO225855000
N-Acetyl-D-galactosamine 97%
N-Acetyl-D-galactosamine
CAS No.: 14215-68-0
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₈H₁₅NO₆
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00065372
Núm. CAS: 14215-68-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7.0 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥96.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +80° to +90° (20°C, 589 nm) (c=1, water) (after 5 h, on dry substance)