Cytidine-5'-monophosphate hydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 5'-CMP hydrate, 5'-Cytidylic acid hydrate
226210010 226210050
ACRO226210010EA 92 EUR
ACRO226210010 ACRO226210050
Cytidine-5'-monophosphate hydrate 99%
Cytidine-5'-monophosphate hydrate
CAS No.:
Formula: C₉H₁₄N₃O₈P·xH₂O
Pto. de fusión: 222 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149426
Núm. CAS: 63-37-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7 % (105°C, 5 hrs)
HPLC ≥98.5 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 13000 +/- 2%, on dry basis
Ratio of Absorbances 2.03 to 2.17 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm