Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
226260050
226260250
226261000
ACRO226260050EA
49.2
EUR
ACRO226260050
ACRO226260250
ACRO226261000
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
CAS No.: 352195-40-5
Formula:
C₁₀H₁₁N₄Na₂O₈P·xH₂O Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00150372 Núm. CAS: 352195-40-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤28.5 % (K.F.) |
UV spectrophotometry | molar absorptivity 12300 +/- 4%, on dry basis |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |