2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
226340010 226342500
ACRO226340010EA 124 EUR
ACRO226340010 ACRO226342500
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate 99%
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·xH₂O
Pto. de fusión: >245 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150780
Núm. CAS: 52558-16-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤20 % (K.F.)
Solubility (50 mg/ml in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Ratio of Absorbances 0.25 to 0.28 (A290/A260) c=1, water