(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
226450010 226450050
ACRO226450010EA 144 EUR
ACRO226450010 ACRO226450050
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
CAS No.: 5399-87-1
Formula: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00005738
Núm. CAS: 5399-87-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %