Kinetin 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
226500010 226500050 226500250
ACRO226500010EA 77.9 EUR
ACRO226500010 ACRO226500050 ACRO226500250
Kinetin 99%
Kinetin
CAS No.: 525-79-1
Formula: C₁₀H₉N₅O
Pto. de fusión: 269…271 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075757
Núm. CAS: 525-79-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %