6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
226520050 226520250
ACRO226520050EA 97.6 EUR
ACRO226520050 ACRO226520250
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
6-Mercaptopurine monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formula: C₅H₄N₄S
MW: 170.19 g/mol (152.17 anhy)
Pto. de fusión: 313 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01461928
Núm. CAS: 6112-76-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9 to 13 % (K.F.)
HPLC ≥99.50 %