5-Azacytidine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
226620500
226620010
ACRO226620500EA
54.5
EUR
ACRO226620500
ACRO226620010
5-Azacytidine 99%
5-Azacytidine
CAS No.: 320-67-2
Formula:
C₈H₁₂N₄O₅ Pto. de fusión: 228…230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00006539 Núm. CAS: 320-67-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |