Atropine sulphate monohydrate 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
226680100 226680250 226681000
ACRO226680100EA 55.5 EUR
ACRO226680100 ACRO226680250 ACRO226681000
Atropine sulphate monohydrate 97+%
Atropine sulfate monohydrate
CAS No.: 5908-99-6
Formula: C₁₇H₂₃NO₃
Pto. de fusión: >187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074815
Núm. CAS: 5908-99-6
UN: 1544
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 2.0 to 4.0 % (K.F.)
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation -0.50° to +0.05° (25°C, 589 nm) (c=10, water) (on anhydrous basis)
Titration with HClO4 97.0 to 103.0 % (On anhydrous basis)