Methacholine bromide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
226970050 226970250
ACRO226970050EA 67.7 EUR
ACRO226970050 ACRO226970250
Methacholine bromide 99%
Methacholine bromide
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₈H₁₈BrNO₂
Pto. de fusión: 150…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011816
Núm. CAS: 333-31-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 %