N-Acetylneuraminic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
227040250 227041000
ACRO227040250EA 46 EUR
ACRO227040250 ACRO227041000
N-Acetylneuraminic acid 99%
N-Acetylneuraminic acid
Appearance: White to off-white Powder
Formula: C₁₁H₁₉NO₉
Pto. de fusión: 184…186 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00006620
Núm. CAS: 131-48-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=2, water)