Puromicina diclorhidrato hidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
227420100 227420500 227422500
ACRO227420100EA 82.9 EUR
ACRO227420100 ACRO227420500 ACRO227422500
Puromicina diclorhidrato hidrato 99%
Puromycin dihydrochloride hydrate
Formula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl·nH₂O
Pto. de fusión: 168…178 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00150080
Núm. CAS: 58-58-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %
HPLC ≥98.5 %