Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
227490010 227490050
ACRO227490010EA 195 EUR
ACRO227490010 ACRO227490050
Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Potassium-4-nitrophenyl sulphate
CAS No.: 6217-68-1
Formula: C₆H₄KNO₆S
Pto. de fusión: 246…250 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00007466
Núm. CAS: 6217-68-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to khaki to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≤0.05 % free p-nitrophenol