N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, BAPNA, BANI, Bz-DL-Arg-pNA·HCl
227740010 227740050
ACRO227740010EA 101 EUR
ACRO227740010 ACRO227740050
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS No.: 911-77-3
Formula: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
MW: 434.881 g/mol
Pto. de fusión: 268…272 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012846
Núm. CAS: 911-77-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %