Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: CCCP, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone, Carbonyl cyanide m-chlorophenylhydrazone
228130010 228131000
ACRO228130010EA 176 EUR
ACRO228130010 ACRO228131000
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone 98%
Carbonylcyanide-3-chlorophenylhydrazone
Appearance: Orange to orange-brown Crystalline powder
Formula: C₉H₅ClN₄
MW: 204.617 g/mol
Pto. de fusión: 172…177 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001848
Núm. CAS: 555-60-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %