Methyl-ɑ-D-mannopyranoside 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
229251000 229250250 229255000
ACRO229251000EA 156 EUR
ACRO229251000 ACRO229250250 ACRO229255000
Methyl-ɑ-D-mannopyranoside 99+%
Methyl-alpha-D-mannopyranoside
CAS No.: 617-04-9
Formula: C₇H₁₄O₆
Pto. de fusión: 186…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063262
Núm. CAS: 617-04-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 196 °C
Water ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +77° to +81° (20 °C, 589 nm) (c=10, water)