N-Cbz-L-serine 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
229510050
229510250
ACRO229510050EA
36.1
EUR
ACRO229510050
ACRO229510250
N-Cbz-L-serine 99+%
N-Cbz-L-serine
Appearance: White to cream Powder
Formula:
C₁₁H₁₃NO₅ Pto. de fusión: 115…120 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002662 Núm. CAS: 1145-80-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 115 to 120 °C |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | +5.5° to +6.5° (20 °C, 589 nm) (c=7, AcOH) |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |