Cresyl violet (acetate), pure, high purity tinción biológica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cresyl echt violet, Cresyl violet, Cresyl fast violet, 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 9-Amino-5-imino-5H-benzo[a]phenoxazine acetate salt, Cresyl Violet acetate, Gentian violet
229630050 229630250
ACRO229630050EA 127 EUR
ACRO229630050 ACRO229630250
Cresyl violet (acetate), pure, high purity tinción biológica
Cresyl violet (acetate)
CAS No.: 10510-54-0
Formula: C₁₈H₁₅N₃O₃
MW: 321.33 g/mol
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013151
Núm. CAS: 10510-54-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥65 %