Erioglaucine disodium salt, puro
Proveedor: Thermo Scientific
229730050 229730250
ACRO229730050EA 42.1 EUR
ACRO229730050 ACRO229730250
Erioglaucine disodium salt, puro
Erioglaucine disodium salt
Appearance: Dark purple Crystalline powder
Formula: C₃₇H₃₆N₂O₉S₃
MW: 792,84 g/mol
Pto. de fusión: 283 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012141
Núm. CAS: 3844-45-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 % (105°C)
UV Lambda max 625 to 630 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.10 to 1.25
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1000 (at lambda max.)