Folinic acid calcium salt pentahydrate 95.0-105.0%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Calcium folinate pentahydrate, Calcium (4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl)-L-glutamate pentahydrate, Calcium (2S)-2-(4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioate pentahydrate
230310010 230312500
ACRO230310010EA 207 EUR
ACRO230310010 ACRO230312500
Folinic acid calcium salt pentahydrate 95.0-105.0%
Folinic acid calcium salt pentahydrate
Appearance: White to yellow Powder
Formula: C₂₀H₃₁CaN₇O₁₂
MW: 601.583 g/mol
Pto. de fusión: 240…250 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149465
Núm. CAS: 6035-45-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤17 %
HPLC ≥95 %