Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl (S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate, H-Pyr-OEt, Ethyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
233320100 233320500
ACRO233320100EA 469 EUR
ACRO233320100 ACRO233320500
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
CAS No.: 7149-65-7
Formula: C₇H₁₁NO₃
MW: 157.169 g/mol
Pto. Ebullición: 176 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 47…51 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00064497
Núm. CAS: 7149-65-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -2° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)