Silver lactate 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Lactic acid silver salt
233330100 233330050 233330500
ACRO233330100EA 184 EUR
ACRO233330100 ACRO233330050 ACRO233330500
Silver lactate 96%
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Formula: C₃H₅AgO₃
MW: 196,938 g/mol
Pto. de fusión: 120…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043279
Núm. CAS: 15768-18-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %