Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
235360050 235360010
ACRO235360050EA 287 EUR
ACRO235360050 ACRO235360010
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formula: C₆H₉BrO₂
MW: 193,04 g/mol
Pto. Ebullición: 86 °C (20 mmHg)
Densidad: 1,38 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00031518
Núm. CAS: 17435-72-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %