Phytic acid 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Inositol hexaphosphoric acid
235370010 235372500 235370025
ACRO235370010EA 285 EUR
ACRO235370010 ACRO235372500 ACRO235370025
Phytic acid 50% (w/w) en solución acuosa
Phytic acid
CAS No.: 83-86-3
Formula: C₆H₁₈O₂₄P₆
MW: 660.03 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.37 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082309
Núm. CAS: 83-86-3
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with NaOH 45 to 55 % w/w