2,6-Diaminopimelic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,5-Diaminoheptanedioic Acid, 2,6-Diaminoheptanedioic acid
235540010 235540050 235540250
ACRO235540010EA 52.3 EUR
ACRO235540010 ACRO235540050 ACRO235540250
2,6-Diaminopimelic acid 95%
2,6-Diaminopimelic acid
CAS No.: 583-93-7
Formula: C₇H₁₄N₂O₄
MW: 190,20 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002637
Núm. CAS: 583-93-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to tan Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 94.0 to 106.0 %