Peróxido de hidrogeno-urea 35% H₂O₂/g (w/w) estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
241020010 241022500 241020051
ACRO241020010EA 160 EUR
ACRO241020010 ACRO241022500 ACRO241020051
Peróxido de hidrogeno-urea 35% H₂O₂/g (w/w) estabilizado
Peróxido de hidrogeno-urea
1 g tablets, contains 35 wt% H2O2
Formula: CH₆N₂O₃
Pto. de fusión: 75…85 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013119
Núm. CAS: 124-43-6
UN: 1511
ADR: 5.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Tablets
Stabilizer 1 % Sodium pyrophosphate
Titration with KMnO4 ≥33.5 % (H2O2)