2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
243950050 243950250
ACRO243950050EA 88.5 EUR
ACRO243950050 ACRO243950250
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one 99%
2,3,4,5,6,6-Hexachloro-2,4-cyclohexadien-1-one
CAS No.: 21306-21-8
Formula: C₆Cl₆O
Pto. de fusión: 46…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019431
Núm. CAS: 21306-21-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 52 °C
HPLC ≥98.5 %