1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
249210100 249210500 249212500
ACRO249210100EA 39.8 EUR
ACRO249210100 ACRO249210500 ACRO249212500
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane 97%
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Appearance: Clear colorless Liquid
Formula: C₈H₁₈OSi₂
Pto. Ebullición: 139 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –99,7 °C
Densidad: 0,813 g/cm³
Pto. de inflamación: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014933
Núm. CAS: 2627-95-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %