Teofilina, anhidro 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dimethyl-1H-purine-2,6(3H,9H)-dione, Theophylline
250310050 250312500 250310010
ACRO250310050EA 37.1 EUR
ACRO250310050 ACRO250312500 ACRO250310010
Teofilina, anhidro 99+%
Theophyllin
Formula: C₇H₈N₄O₂
MW: 180.16 g/mol
Pto. de fusión: 270…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079619
Núm. CAS: 58-55-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %