Hyaluronic acid sodium salt 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium hyaluronate, Hyaluronic acid sodium, HA sodium salt
251770010 251770050 251770250
ACRO251770010EA 90 EUR
ACRO251770010 ACRO251770050 ACRO251770250
Hyaluronic acid sodium salt 95%
Hyaluronic acid sodium salt
CAS No.: 9067-32-7
Formula: (C₁₄H₂₁NaNO₁₁)n
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00875848
Núm. CAS: 9067-32-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (On dry substance)
Loss on drying ≤10 % (500 mg, 105°C, 6 h)
Protein ≤0.2 %
Molecular weight 1.5 to 2.2 million Da
pH 6.0 to 8.0 (0.5 % in water)