Ethylmagnesium chloride 25% (w/w) 2.7 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
252578000 252571000
252578000.EA 309 EUR
252578000. 252571000.
Ethylmagnesium chloride 25% (w/w) 2.7 M in THF, AcroSeal®
Ethylmagnesium chloride
CAS No.: 2386-64-3
Formula: C₂H₅ClMg
Densidad: 1 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000472
Núm. CAS: 2386-64-3
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark brown Solution
Titration with HCl 24 to 26 %