Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
255340050 255340250
ACRO255340050EA 251 EUR
ACRO255340050 ACRO255340250
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate 97+%
Dimethyl-cis-1,2-cyclopropanedicarboxylate
CAS No.: 826-34-6
Formula: C₇H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 112 °C (18 mmHg)
Pto. de fusión: 34…38 °C
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062805
Núm. CAS: 826-34-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %