L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
255570250
255571000
ACRO255570250EA
140
EUR
ACRO255570250
ACRO255571000
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone 95+%
L-(+)-Gulonic acid-gamma-lactone
CAS No.: 1128-23-0
Formula:
C₆H₁₀O₆ Pto. de fusión: 183…185 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00064331 Núm. CAS: 1128-23-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs) |
HPLC | ≥95.0 % (ELSD) |
Specific optical rotation | +51° to +58° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O) |