3-Chloroperoxybenzoic acid 70-75% in water balance 3-Chlorobenzoic acid and water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
255790010 255791000 255795000 255790250
255790010.EA 665 EUR
255790010. 255791000. 255795000. 255790250.
3-Chloroperoxybenzoic acid 70-75% in water balance 3-Chlorobenzoic acid and water
3-Chloroperoxybenzoic acid
CAS No.: 937-14-4
Formula: C₇H₅ClO₃
Pto. de fusión: 92…94 °C
Densidad: 0,56 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002127
Núm. CAS: 937-14-4
UN: 3106
ADR: 5.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Moist powder
Titration Iodometric 70 to 75 %
Water % balance (K.F.)
HPLC di-m-Chlorobenzoyl peroxide: < 0.1% Typical
3-Chlorobenzoic acid ≤12 %