Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: (+)-Dimethyl 2,3-O-isopropylidene-D-tartrate, Dimethyl (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylate, (4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester, (+)-2,3-O-Isopropylidene-D-tartaric Acid Dimethyl Ester
258440100 258440500
ACRO258440100EA 130 EUR
ACRO258440100 ACRO258440500
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate 97%
Dimethyl (+)-2,3-O-isopropylidene-D-tartrate
CAS No.: 37031-30-4
Formula: C₉H₁₄O₆
MW: 218.21 g/mol
Pto. Ebullición: 139 °C (21hPa)
Densidad: 1.15 g/cm³
Pto. de inflamación: 135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040504
Núm. CAS: 37031-30-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4386 to 1.4406 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +52° to +56° (20°C, 589 nm) (neat)