2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (±)-Ibuprofen, [(±)-2-(4-Isobutylphenyl)-propionic Acid, Ibuprofen
258610100 258610500 258610010
ACRO258610100EA 344 EUR
ACRO258610100 ACRO258610500 ACRO258610010
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid 99%
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS No.: 15687-27-1
Formula: C₁₃H₁₈O₂
MW: 206,3 g/mol
Pto. Ebullición: 157 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010393
Núm. CAS: 15687-27-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %