2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
259110050 259110250 259111000
ACRO259110050EA 54.6 EUR
ACRO259110050 ACRO259110250 ACRO259111000
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(Piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
CAS No.: 13349-82-1
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 150 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,01 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074931
Núm. CAS: 13349-82-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Tertiary base ≥94 %
GC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %