L-Selenomethionine 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
259960010
259960025
259962500
ACRO259960010EA
556
EUR
ACRO259960010
ACRO259960025
ACRO259962500
L-Selenomethionine 99+%
L-Selenomethionine
Appearance: White to off-white Glistening powder
Formula:
C₅H₁₁NO₂Se Pto. de fusión: 265 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00037210 Núm. CAS: 3211-76-5 UN: 3283 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to off-white Glistening powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥99.0 % |
Enantiomeric excess | ≥99.0 % (HPLC-CHIR) |
Specific optical rotation | +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 100.5 % |