Hydroxychloroquine sulphate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-((4-((7-Chloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol sulphate, N4-(7-Chloro-4-quinolyl)-N1-ethyl-N1-(2-hydroxyethyl)-1,4-pentanediamine sulphate, 7-Chloro-4-[4-[N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)amino]-1-methylbutylamino]quinoline Sulphate
263010250 263011000
ACRO263010250EA 139 EUR
ACRO263010250 ACRO263011000
Hydroxychloroquine sulphate 98%
Hydroxychloroquine sulphate
CAS No.: 747-36-4
Formula: C₁₈H₂₆ClN₃O
Pto. de fusión: 240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078203
Núm. CAS: 747-36-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 2 h)
Heavy metals ≤20 ppm
Sulfated ash ≤0.2 %
UV spectrophotometry ≥97.5 % (on dried basis)
Chloride (Cl) ≤350 ppm