4-Piperidineethanol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(2-Hydroxyethyl)piperidine, 2-(Piperidin-4-yl)ethanol
263650010 263650100
ACRO263650010EA 37.1 EUR
ACRO263650010 ACRO263650100
4-Piperidineethanol 97%
4-Piperidineethanol
Appearance: White Low melting crystalline solid
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129.20 g/mol
Pto. Ebullición: 131…136 °C (17 mmHg)
Pto. de fusión: 45…50 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006008
Núm. CAS: 622-26-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %