(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
264110010 264112500
ACRO264110010EA 407 EUR
ACRO264110010 ACRO264112500
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 20445-33-4
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Pto. Ebullición: 213…214 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,34 g/cm³
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00067105
Núm. CAS: 20445-33-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +130° to +134° (20°C, 589 nm) (c=6, CHCl3)