(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
264120010 264122500
ACRO264120010EA 418 EUR
ACRO264120010 ACRO264122500
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 39637-99-5
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₂
Pto. Ebullición: 213…214 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,34 g/cm³
Pto. de inflamación: 89 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044400
Núm. CAS: 39637-99-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4715 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -128° to -134° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)