trans-Zeatin (sintético) 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
264290100
264291000
ACRO264290100EA
124
EUR
ACRO264290100
ACRO264291000
trans-Zeatin (sintético) 97+%
trans-Zeatin
Appearance: White to cream Powder
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O Pto. de fusión: 207 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00213654 Núm. CAS: 1637-39-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Melting point | ≥207°C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥97.0 % |
Related substances | ≤2 % (HPLC) |