Trizma(R) maleate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
264970250 264971000
ACRO264970250EA 47.8 EUR
ACRO264970250 ACRO264971000
Trizma(R) maleate 98%
Trizma(R) maleate
Appearance: White Crystalline powder
Formula: C₈H₁₅NO₇
Pto. de fusión: 104…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082442
Núm. CAS: 72200-76-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 106 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %