2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
265150010 265150050
ACRO265150010EA 87.4 EUR
ACRO265150010 ACRO265150050
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde 95%
2-(Methyldithio)isobutyraldehyde
CAS No.: 67952-60-7
Formula: C₅H₁₀OS₂
Pto. Ebullición: 46 °C (1 mmHg)
Densidad: 1,1 g/cm³
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00142943
Núm. CAS: 67952-60-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5230 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %