trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
265630010 265630050
ACRO265630010EA 238 EUR
ACRO265630010 ACRO265630050
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-2-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid
CAS No.: 5691-19-0
Formula: C₇H₁₃NO₂
Pto. de fusión: 274…278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145418
Núm. CAS: 5691-19-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %