Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
265640010 265640025
ACRO265640010EA 140 EUR
ACRO265640010 ACRO265640025
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclohexanecarboxylate hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Formula: C₉H₁₈ClNO₂
Pto. de fusión: 128…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00144280
Núm. CAS: 1127-99-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 135 °C
Titration Argentometric ≥94 %