trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
265870010 265872500
ACRO265870010EA 400 EUR
ACRO265870010 ACRO265872500
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride 99+%
trans-2-Hydroxymethyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formula: C₇H₁₆ClNO
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145424
Núm. CAS: 28250-45-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 155 °C
Titration Argentometric ≥99.0 %